Stampa…
2-Carboxythiophene-4-boronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3433-1G OR3433-5G
APOSOR3433-1GEA 0 EUR
APOSOR3433-1G APOSOR3433-5G
2-Carboxythiophene-4-boronic acid 98%
2-Carboxythiophene-4-boronic acid
Formula: C₅H₅BO₄S
Punto di fusione: 170…172 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08689521
CAS Number: 913835-91-3