Stampa…
4-(1-Pyrrolylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3432-1G OR3432-500MG OR3432-100MG
APOSOR3432-1GEA 263 EUR
APOSOR3432-1G APOSOR3432-500MG APOSOR3432-100MG
4-(1-Pyrrolylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
4-(1-Pyrrolylsulphonyl)benzeneboronic acid
Formula: C₁₀H₁₀BNO₄S
Peso molecolare: 251,063 g/mol
Punto di fusione: 220…222 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08689522
CAS Number: 913835-90-2