Stampa…
2-Chloro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3424-1G OR3424-5G OR3424-10G
APOSOR3424-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3424-1G APOSOR3424-5G APOSOR3424-10G
2-Chloro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
2-Chloro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₈BClO₄
Punto di fusione: 140…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08689530
CAS Number: 603122-80-1