Stampa…
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Benzo[d]thiazole-6-carboxylic acid, Benzothiazole-6-carboxylic acid
OR3419-1G OR3419-25G OR3419-5G
APOSOR3419-1GEA 72.7 EUR
APOSOR3419-1G APOSOR3419-25G APOSOR3419-5G
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid, grado tecnico
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid
Formula: C₈H₅NO₂S
Peso molecolare: 179,2 g/mol
Punto di fusione: 245…251 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00111651
CAS Number: 3622-35-3