Stampa…
5-(Bromomethyl)-benzofurazan 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-(Bromomethyl)benzo[c][1,2,5]oxadiazole, 5-(Bromomethyl)-2,1,3-benzoxadiazole
OR3415-100MG OR3415-1G
APOSOR3415-100MGEA 29.2 EUR
APOSOR3415-100MG APOSOR3415-1G
5-(Bromomethyl)-benzofurazan 97%
5-(Bromomethyl)-benzofurazan
Formula: C₇H₅BrN₂O
Peso molecolare: 213,0314 g/mol
Punto di fusione: 77…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00174369
CAS Number: 32863-31-3
UN: 3261
ADR: 8,III