Stampa…
7-Methyl-2-(3-nitrophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
OR3412-1G OR3412-5G
APOSOR3412-1GEA 118 EUR
APOSOR3412-1G APOSOR3412-5G
7-Methyl-2-(3-nitrophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
7-Methyl-2-(3-nitrophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₁₄H₁₁N₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00438465
CAS Number: 54970-96-6