Stampa…
Pyrazine-2-carboximidamide hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3402-10G OR3402-5G
APOSOR3402-10GEA 52.2 EUR
APOSOR3402-10G APOSOR3402-5G
Pyrazine-2-carboximidamide hydrochloride 97%
Pyrazine-2-carboximidamide hydrochloride
Formula: C5H7ClN4
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05663360
CAS Number: 138588-41-7