Stampa…
2-Chloro-N-phenylacetamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-(Chloroacetyl)aniline
OR3397-5G OR3397-1G
APOSOR3397-5GEA 65.5 EUR
APOSOR3397-5G APOSOR3397-1G
2-Chloro-N-phenylacetamide 97%
2-Chloro-N-phenylacetamide
Formula: C₈H₈ClNO
Peso molecolare: 169,61 g/mol
Punto di fusione: 136…139 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00018887
CAS Number: 587-65-5
EINECS: 209-604-0