Stampa…
2-Methyl-5-nitroindole 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methyl-5-nitro-1H-indole
OR3396-1G OR3396-5G OR3396-25G
APOSOR3396-1GEA 65.5 EUR
APOSOR3396-1G APOSOR3396-5G APOSOR3396-25G
2-Methyl-5-nitroindole 95+%
2-Methyl-5-nitroindole
Formula: C₉H₈N₂O₂
Peso molecolare: 176,17 g/mol
Punto di fusione: 176…178 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00090335
CAS Number: 7570-47-0