Stampa…
2-(4-Pyridyl)malondialdehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR3395-1G OR3395-5G OR3395-500MG
APOSOR3395-1GEA 74.1 EUR
APOSOR3395-1G APOSOR3395-5G APOSOR3395-500MG
2-(4-Pyridyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Pyridyl)malondialdehyde
Formula: C₈H₇NO₂
Punto di fusione: 320 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00216535
CAS Number: 51076-46-1
UN: 1759
ADR: 8,III