Stampa…
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)aniline 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3393-1G OR3393-5G OR3393-25G
APOSOR3393-1GEA 143 EUR
APOSOR3393-1G APOSOR3393-5G APOSOR3393-25G
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)aniline 95+%
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)aniline
Formula: C₇H₈ClNO₂S
Punto di fusione: 192…194 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00152349
CAS Number: 13244-35-4