Stampa…
Triethylene glycol monobenzyl ether 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-[2-[2-(Benzyloxy)ethoxy]ethoxy]ethanol, 2-(2-(2-(Benzyloxy)ethoxy)ethoxy)ethanol
OR3392-25G OR3392-5G
APOSOR3392-25GEA 251 EUR
APOSOR3392-25G APOSOR3392-5G
Triethylene glycol monobenzyl ether 98%
Triethylene glycol monobenzyl ether
Formula: C₁₃H₂₀O₄
Peso molecolare: 240,30 g/mol
Punto di ebollizione: 126 °C/0,075mmHg
Densità: 1,09 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093556
CAS Number: 55489-58-2