Stampa…

1-(Pyridin-2-ylmethyl)piperazine 97%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR3379-1G OR3379-5G
APOSOR3379-1GEA 0 EUR
APOSOR3379-1G APOSOR3379-5G
1-(Pyridin-2-ylmethyl)piperazine 97%
1-(Pyridin-2-ylmethyl)piperazine
Formula: C₁₀H₁₅N₃
Peso molecolare: 177,25 g/mol
Punto di fusione: 91…93/0,4mm °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01862551
CAS Number: 55579-01-6

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR