8-Bromo-1-naphthoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₇BrO₂ Punto di fusione: 169…171 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00029357 CAS Number: 1729-99-3 EINECS: 217-045-9 |