Stampa…
4-Bromo-2-nitrophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR3371-25G OR3371-5G
APOSOR3371-25GEA 45.2 EUR
APOSOR3371-25G APOSOR3371-5G
4-Bromo-2-nitrophenol 98%
4-Bromo-2-nitrophenol
Formula: C₆H₄BrNO₃
Peso molecolare: 218,01 g/mol
Punto di fusione: 88…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082540
CAS Number: 7693-52-9
EINECS: 231-707-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III