Stampa…
2-Bromo-6-methoxyaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3368-1G OR3368-5G OR3368-25G
APOSOR3368-1GEA 58.2 EUR
APOSOR3368-1G APOSOR3368-5G APOSOR3368-25G
2-Bromo-6-methoxyaniline 97%
2-Bromo-6-methoxyaniline
Formula: C₇H₈BrNO
Peso molecolare: 202,0500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08741448
CAS Number: 5473-01-8