Stampa…
4-Bromo-2-hydrazinopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR33676-1G OR33676-5G
APOSOR33676-1GEA 121 EUR
APOSOR33676-1G APOSOR33676-5G
4-Bromo-2-hydrazinopyridine
4-Bromo-2-hydrazinopyridine
Formula: C₅H₆BrN₃
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00234091
CAS Number: 1019918-39-8