2-Chloro-4-nitrophenyl isothiocyanate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₃ClN₂O₂S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041244 CAS Number: 23165-64-2 UN: 2923 ADR: 8+6.1,III |