Stampa…
2,3-Dimethylphenyl isocyanate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Isocyanato-2,3-dimethylbenzene, 2,3-Xylyl isocyanate
OR33664-1G OR33664-25G OR33664-5G
APOSOR33664-1GEA 23.2 EUR
APOSOR33664-1G APOSOR33664-25G APOSOR33664-5G
2,3-Dimethylphenyl isocyanate 97%
2,3-Dimethylphenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₉H₉NO
Punto di ebollizione: 88…90 °C/9,5mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00013851
CAS Number: 1591-99-7
UN: 2206
ADR: 6.1,II