Stampa…
Pyrimidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR33655-100G OR33655-25G
APOSOR33655-100GEA 757 EUR
APOSOR33655-100G APOSOR33655-25G
Pyrimidine 98%
Pyrimidine
Formula: C₄H₄N₂
Peso molecolare: 80,09 g/mol
Punto di ebollizione: 123…124 °C
Punto di fusione: 19…22 °C
Densità: 1,016 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006059
CAS Number: 289-95-2
UN: 1993
ADR: 3,III