Tetrabutylammonium chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR33653-1KG
OR33653-250G
APOSOR33653-1KGEA
580
EUR
APOSOR33653-1KG
APOSOR33653-250G
Tetrabutylammonium chloride 98%
Tetrabutylammonium chloride
Formula:
C₁₆H₃₆ClN Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011635 CAS Number: 1112-67-0 |