Stampa…
Methyl-5-bromothiazole-4-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 5-bromothiazole-4-carboxylate
OR3365-1G OR3365-5G
APOSOR3365-1GEA 26.3 EUR
APOSOR3365-1G APOSOR3365-5G
Methyl-5-bromothiazole-4-carboxylate 97%
Methyl-5-bromothiazole-4-carboxylate
Formula: C₅H₄BrNO₂S
Peso molecolare: 222,07 g/mol
Punto di ebollizione: 276 °C
Punto di fusione: 98…101 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08275713
CAS Number: 913836-22-3