Stampa…
5-Bromo-2-oxo-6-phenyl-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33638-1G OR33638-5G
APOSOR33638-1GEA 234 EUR
APOSOR33638-1G APOSOR33638-5G
5-Bromo-2-oxo-6-phenyl-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile 95%
5-Bromo-2-oxo-6-phenyl-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Formula: C₁₂H₇BrN₂O
Peso molecolare: 275,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16622785
CAS Number: 1228182-71-5