Stampa…
2-Bromo-6-methoxy-1-indanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-6-methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR33636-1G OR33636-5G
APOSOR33636-1GEA 234 EUR
APOSOR33636-1G APOSOR33636-5G
2-Bromo-6-methoxy-1-indanone 95%
2-Bromo-6-methoxy-1-indanone
Formula: C₁₀H₉BrO₂
Peso molecolare: 241,09 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02258470
CAS Number: 62015-79-6