Stampa…
Methyl-1-cyanocyclopropanecarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 1-cyanocyclopropanecarboxylate
OR33622-1G OR33622-5G
APOSOR33622-1GEA 299 EUR
APOSOR33622-1G APOSOR33622-5G
Methyl-1-cyanocyclopropanecarboxylate 95%
Methyl-1-cyanocyclopropanecarboxylate
Formula: C₆H₇NO₂
Peso molecolare: 125,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09033250
CAS Number: 6914-73-4