Stampa…
3-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33616-1G OR33616-5G
APOSOR33616-1GEA 21.5 EUR
APOSOR33616-1G APOSOR33616-5G
3-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
3-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formula: C7H7N3
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09607943
CAS Number: 116834-96-9