Stampa…
[3-(Propan-2-yl)-1,2-oxazol-5-yl]amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Isopropylisoxazol-5-amine
OR33606-1G OR33606-5G
APOSOR33606-1GEA 88.7 EUR
APOSOR33606-1G APOSOR33606-5G
[3-(Propan-2-yl)-1,2-oxazol-5-yl]amine 97%
[3-(Propan-2-yl)-1,2-oxazol-5-yl]amine
Formula: C₆H₁₀N₂O
Peso molecolare: 126,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06335179
CAS Number: 88786-11-2