6-(4-Methoxyphenyl)pyridine-3-carbaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33605-1G
OR33605-5G
APOSOR33605-1GEA
336
EUR
APOSOR33605-1G
APOSOR33605-5G
6-(4-Methoxyphenyl)pyridine-3-carbaldehyde 97%
6-(4-Methoxyphenyl)pyridine-3-carbaldehyde
Formula:
C₁₃H₁₁NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04115433 CAS Number: 834884-62-7 |