Stampa…
2-Formyl-5-picoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Methylpyridine-2-carbaldehyde, 5-Methylpicolinaldehyde
OR33604-1G OR33604-5G
APOSOR33604-1GEA 53.9 EUR
APOSOR33604-1G APOSOR33604-5G
2-Formyl-5-picoline 95%
2-Formyl-5-picoline
Formula: C₇H₇NO
Peso molecolare: 121,1400 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07367942
CAS Number: 4985-92-6