Stampa…
(5-Methylpyridin-2-yl)methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33603-1G OR33603-5G
APOSOR33603-1GEA 299 EUR
APOSOR33603-1G APOSOR33603-5G
(5-Methylpyridin-2-yl)methanol 95%
(5-Methylpyridin-2-yl)methanol
Formula: C₇H₉NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09999992
CAS Number: 22940-71-2