Stampa…
1-{1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-ylmethyl}piperidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33602-1G OR33602-5G
APOSOR33602-1GEA 299 EUR
APOSOR33602-1G APOSOR33602-5G
1-{1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-ylmethyl}piperidine 97%
1-{1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-ylmethyl}piperidine
Formula: C₁₃H₁₇N₃
Peso molecolare: 215,3 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22126110
CAS Number: 23616-64-0