Stampa…
Methyl-3-methyl-1-benzofuran-2-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33601-1G OR33601-5G
APOSOR33601-1GEA 299 EUR
APOSOR33601-1G APOSOR33601-5G
Methyl-3-methyl-1-benzofuran-2-carboxylate 97%
Methyl-3-methyl-1-benzofuran-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₀O₃
Peso molecolare: 190,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09270117
CAS Number: 2076-36-0