Stampa…
2-{[(4-Chlorophenyl)methyl]amino}-2-methylpropanenitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33597-1G OR33597-5G
APOSOR33597-1GEA 176 EUR
APOSOR33597-1G APOSOR33597-5G
2-{[(4-Chlorophenyl)methyl]amino}-2-methylpropanenitrile 97%
2-{[(4-Chlorophenyl)methyl]amino}-2-methylpropanenitrile
Formula: C₁₁H₁₃ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10014479
CAS Number: 1018265-80-9