Stampa…
1-[(2-Aminoethyl)sulphanyl]-4-bromobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-[(4-Bromophenyl)sulphanyl]ethan-1-amine
OR33596-1G OR33596-5G
APOSOR33596-1GEA 234 EUR
APOSOR33596-1G APOSOR33596-5G
1-[(2-Aminoethyl)sulphanyl]-4-bromobenzene 95%
1-[(2-Aminoethyl)sulphanyl]-4-bromobenzene
Formula: C₈H₁₀BrNS
Peso molecolare: 232,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05262934
CAS Number: 69326-62-1