Stampa…
[4-(tert-Butylsulphanyl)phenyl]methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33595-1G OR33595-5G
APOSOR33595-1GEA 444 EUR
APOSOR33595-1G APOSOR33595-5G
[4-(tert-Butylsulphanyl)phenyl]methanol 95%
[4-(tert-Butylsulphanyl)phenyl]methanol
Formula: C₁₁H₁₆OS
Peso molecolare: 196,31 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18890812
CAS Number: 500530-69-8