Stampa…
4-{7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl}morpholine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)morpholine
OR33594-1G OR33594-5G
APOSOR33594-1GEA 444 EUR
APOSOR33594-1G APOSOR33594-5G
4-{7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl}morpholine 95%
4-{7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl}morpholine
Formula: C₁₀H₁₂N₄O
Peso molecolare: 204,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18904308
CAS Number: 90870-83-0