Stampa…
4-tert-Butyl-N-methyl-1,3-thiazol-2-aminehydrobromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33592-1G OR33592-5G
APOSOR33592-1GEA 270 EUR
APOSOR33592-1G APOSOR33592-5G
4-tert-Butyl-N-methyl-1,3-thiazol-2-aminehydrobromide 95%
4-tert-Butyl-N-methyl-1,3-thiazol-2-aminehydrobromide
Formula: C₈H₁₅BrN₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18803537
CAS Number: 1280787-27-0