Stampa…
2-(Phenylthio)ethanamine, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Phenylsulphanyl)ethan-1-amine
OR33589-1G OR33589-5G
APOSOR33589-1GEA 234 EUR
APOSOR33589-1G APOSOR33589-5G
2-(Phenylthio)ethanamine, grado tecnico
2-(Phenylthio)ethanamine
Formula: C₈H₁₁NS
Peso molecolare: 153,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014824
CAS Number: 2014-75-7