Stampa…
tert-Butyl-4-(2-ethoxy-2-oxoethylidene)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33587-1G OR33587-5G OR33587-25G
APOSOR33587-1GEA 53.8 EUR
APOSOR33587-1G APOSOR33587-5G APOSOR33587-25G
tert-Butyl-4-(2-ethoxy-2-oxoethylidene)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate 95%
tert-Butyl-4-(2-ethoxy-2-oxoethylidene)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Formula: C₁₄H₂₃NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12912655
CAS Number: 135716-08-4