Stampa…
5-(4-Bromophenyl)-4-methyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33582-1G OR33582-5G
APOSOR33582-1GEA 234 EUR
APOSOR33582-1G APOSOR33582-5G
5-(4-Bromophenyl)-4-methyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione 95%
5-(4-Bromophenyl)-4-methyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione
Formula: C₉H₈BrN₃S
Peso molecolare: 270,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03995808
CAS Number: 494194-50-2