2-(3,4-Dichlorophenyl)-3-hydroxyacrylonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(3,4-Dichlorophenyl)-3-hydroxyprop-2-enenitrile
OR33579-1G
OR33579-5G
APOSOR33579-1GEA
234
EUR
APOSOR33579-1G
APOSOR33579-5G
2-(3,4-Dichlorophenyl)-3-hydroxyacrylonitrile 95%
2-(3,4-Dichlorophenyl)-3-hydroxyacrylonitrile
Formula:
C₉H₅Cl₂NO Peso molecolare: 214,05 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12025879 CAS Number: 77186-41-5 |