Stampa…
4-Iodo-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33575-1G OR33575-5G
APOSOR33575-1GEA 444 EUR
APOSOR33575-1G APOSOR33575-5G
4-Iodo-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 95%
4-Iodo-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formula: C₅H₄INO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10758077
CAS Number: 252861-26-0