Stampa…
5-Bromo-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33571-1G OR33571-5G
APOSOR33571-1GEA 261 EUR
APOSOR33571-1G APOSOR33571-5G
5-Bromo-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde 97%
5-Bromo-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde
Formula: C₆H₄BrNO₂
Peso molecolare: 202,01 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09607921
CAS Number: 952183-35-6