Stampa…
2-Chloro-4-piperidinobenzenecarbohydrazide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33570-1G OR33570-5G
APOSOR33570-1GEA 336 EUR
APOSOR33570-1G APOSOR33570-5G
2-Chloro-4-piperidinobenzenecarbohydrazide 95%
2-Chloro-4-piperidinobenzenecarbohydrazide
Formula: C₁₂H₁₆ClN₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09607913
CAS Number: 952183-28-7