Stampa…
N-(2-Hydroxyethyl)-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-(2-Hydroxyethyl)-4-(pyrrolidin-1-yl)benzamide
OR33569-1G OR33569-5G
APOSOR33569-1GEA 270 EUR
APOSOR33569-1G APOSOR33569-5G
N-(2-Hydroxyethyl)-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxamide 95%
N-(2-Hydroxyethyl)-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxamide
Formula: C₁₃H₁₈N₂O₂
Peso molecolare: 234.3 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09607912
CAS Number: 952183-27-6