Stampa…
2-[(Dimethylamino)methyl]-4-ethylbenzenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33565-1G OR33565-5G
APOSOR33565-1GEA 234 EUR
APOSOR33565-1G APOSOR33565-5G
2-[(Dimethylamino)methyl]-4-ethylbenzenol 95%
2-[(Dimethylamino)methyl]-4-ethylbenzenol
Formula: C₁₁H₁₇NO
Peso molecolare: 179,26 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01734031
CAS Number: 55955-99-2