Stampa…
Ethyl-5-methylpicolinate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 5-methylpicolinate, Ethyl 5-methylpyridine-2-carboxylate
OR33564-1G OR33564-5G OR33564-25G
APOSOR33564-1GEA 180 EUR
APOSOR33564-1G APOSOR33564-5G APOSOR33564-25G
Ethyl-5-methylpicolinate 97%
Ethyl-5-methylpicolinate
Formula: C₉H₁₁NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10566273
CAS Number: 55876-82-9