N,N-Dimethyl-1-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methanamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33563-1G
OR33563-5G
APOSOR33563-1GEA
91.5
EUR
APOSOR33563-1G
APOSOR33563-5G
N,N-Dimethyl-1-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methanamine 97%
N,N-Dimethyl-1-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methanamine
Formula:
C₁₀H₁₃N₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01580034 CAS Number: 5654-92-2 |