Stampa…
Methyl-3-methoxy-4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33562-1G OR33562-5G
APOSOR33562-1GEA 299 EUR
APOSOR33562-1G APOSOR33562-5G
Methyl-3-methoxy-4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoate 97%
Methyl-3-methoxy-4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoate
Formula: C₁₄H₁₉NO₃
Peso molecolare: 249,31 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22126102
CAS Number: 193964-75-9