Stampa…
Methyl-5-bromo-2-methoxynicotinate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 5-bromo-2-methoxynicotinate, Methyl 5-bromo-2-methoxy-3-pyridinecarboxylate
OR3356-5G OR3356-1G
APOSOR3356-5GEA 114 EUR
APOSOR3356-5G APOSOR3356-1G
Methyl-5-bromo-2-methoxynicotinate 98%
Methyl-5-bromo-2-methoxynicotinate
Formula: C₈H₈BrNO₃
Peso molecolare: 246,06 g/mol
Punto di fusione: 100…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08064227
CAS Number: 122433-41-4